Learn More
Invitrogen™ iBlot USB-Kabel
Artikelnummer. 15621912
Click to view available options
Menge:
1 Kabel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15621912
Marke: Invitrogen™ IB800105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht das Hochladen neuer voreingestellter Programme von der Website auf das iBlot Gel-Transfergerät.
Über das iBlot USB-Kabel können neue voreingestellte Programme von der Website auf das iBlot Gel-Transfergerät hochgeladen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kabel