Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, PVDF
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
Marke: Invitrogen™ IB34002
206.80 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- iBlot 3 Transfer Stacks werden mit dem iBlot 3 Western Blot Transfer Device für den Transfer von Proteinen von einem SDS-PAGE-Gel auf einen Membranträger bei Western-Blot-Experimenten verwendet
- Jeder iBlot 3 Transfer Stack enthält Kupferfaser-Elektrodenplatten, optimierte feste Kathoden- und Anodenpuffergele und eine vorbehandelte PVDF-Transfermembran
- Dieser Mini-Stapel (8 x 8 cm) kann mit einem Mini-Gel verwendet werden
- Das iBlot 3 Western Blot Transfer System (eine Kombination aus iBlot 3 Transfer Stacks und iBlot 3 Transfer Device) wurde optimiert, um Proteintransfers in 3 bis 8 Minuten durchzuführen, die im Vergleich zu vielen anderen Transfermethoden qualitativ hochwertigere und zuverlässigere Western-Blot-Ergebnisse liefern
PVDF-Membran
- Die PVDF-Membran (0,2 μm Porengröße, geringe Fluoreszenz) in diesem Stapel verfügt über ein höheres Bindungsvermögen als Nitrocellulose
- Sie ist voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
- Die Membran ist mit gängigen Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz und Radiomarkierung, kompatibel
- Proteine binden aufgrund hydrophober Wechselwirkungen an die Membran
- Das Proteinbindungsvermögen beträgt 240 μg/cm2
Spezifikation
8 cm | |
10 Stacks | |
PVDF | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ | |
Nachhaltige Entsorgung |
8 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
8 x 8 cm (Mini) | |
10 Blots |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3PM261124-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB34002 |
3PM131124-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB34002 |
3PM020125-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB34002 |
3PM111224-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB34002 |
3PM091024-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB34002 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen