Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, NC
Das iBlot 3 Starter Kit enthält das iBlot 3 Western Blot Transfer Device und 2 Schachteln mit iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (Nitrocellulose) – alles, was für einen schnellen Dry-Transfer von Proteinen von einem Gel auf eine Membran erforderlich ist.
4068.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | iBlot 3 Transfer Stacks |
Gel Compatibility | Mini- oder Midi-Größe: Bis-Tris-Gele, Tricin-Gele, Tris-Acetat-Gele und Tris-Glycin-Gele |
Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
Mode of Transfer | Trocken |
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17811574
|
Invitrogen™
IB31001S |
Standard, 1 Jahr Garantie inbegriffen |
4068.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das iBlot 3 Starter Kit enthält das iBlot 3 Western Blot Transfer Device und 2 Schachteln mit iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (Nitrocellulose) – alles, was für einen schnellen Dry-Transfer von Proteinen von einem Gel auf eine Membran erforderlich ist.iBlot 3 Western Blot Transfer Device
Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein Gerät für den Dry-Transfer, das die Übertragung beim Western Blotting einfach, effizient und zuverlässig innerhalb von nur drei Minuten durchführt, ohne dass flüssige Puffer notwendig sind. Das iBlot 3 System ist sowohl mit Nitrocellulose- als auch mit Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membranen kompatibel und bietet ein vergleichbares oder sogar besseres Leistungsverhalten, verglichen mit herkömmlichen Wet-Transferverfahren, in einem Bruchteil der Zeit. Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein integraler Bestandteil des iBlot Dry-Blotting-Systems, das aus dem Transfergerät und Einweg-Transferstapeln (Transfer Stacks) besteht, die die erforderlichen Puffer und die Transfermembran (Nitrocellulose oder PVDF) enthalten.
Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device umfasst folgende Funktionen:
• Vollständiger Proteintransfer in nur drei Minuten
• Hohe Nachweisempfindlichkeit und gleichmäßiger, konsistenter Proteintransfer
• Zwei unabhängig voneinander gesteuerte Transferstationen, die bis zu zwei Midi- oder vier Mini-Blots transferieren können
• Integrierte, einstellbare Kühlung zur Gewährleistung einer konstanten Transfertemperatur
• Vorprogrammierte Transfermethoden, optimiert für niedrige, hohe und breite Molekulargewichtsbereiche
• Erstellung individueller Programme
• Einfache, leicht zu handhabende Benutzeroberfläche
Funktionsweise des iBlot Dry-Blotting-Systems
In die Gelmatrix der Transferstapel sind statt Puffertanks oder getränkte Filterpapiere Pufferionenreservoirs integriert. Die hohe Dichte der Ionen in der Gelmatrix ermöglicht einen schnellen Proteintransfer. Beim Blotting erzeugt die Kupferanode als Ergebnis der Wasserelektrolyse keinen gasförmigen Sauerstoff, sodass die Verzerrung des Blots verringert wird (bei konventionellen Proteintransferverfahren wie Wet, Semi-Wet und Semi-Dry werden träge Elektroden eingesetzt, die Sauerstoff erzeugen).
Mit dem iBlot Dry-Blotting-System wird die Transferzeit durch den kürzeren Abstand zwischen Elektroden, die hohe Feldstärke und den hohen Strom verringert. Eingeschlossene Luftbläschen, die häufig bei der manuellen Vorbereitung der Blotting-Schichten auftreten, sind durch unsere einzigartige Anti-Bläschen-Bauweise, die einen gleichmäßigen und vollständigen Transfer begünstigt, leicht vermeidbar. Mit dem iBlot 3 System brauchen keine Puffer vorbereitet und keine Reinigungsarbeiten nach dem Blotting ausgeführt zu werden. Die gesamte Vorbereitungs- und Laufzeit beträgt in der Regel weniger als zehn Minuten pro Blot.
Spezifikation
Western Blot | |
Mini- oder Midi-Größe: Bis-Tris-Gele, Tricin-Gele, Tris-Acetat-Gele und Tris-Glycin-Gele | |
Trocken | |
ca. 3 bis 10 min | |
Starter-Kit | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
iBlot 3 Transfer Stacks | |
Nitrozellulose, PVDF | |
iBlot™ 3 | |
2 Midi-Gele oder 4 Mini-Gele | |
1 Kit |