Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Nachweiskit für die Verwendung mit iBind™ Flex Western-System
Marke: Invitrogen™ SLF2019
128.44 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
iBind™ Flex Lösung ist eine firmeneigene Formulierung, die mit nachgeschalteten Fluoreszenzdetektoren/Chemolumineszenzdetektoren kompatibel ist. Sie dient als kombinierte Blockierungs-, Wasch- und Antikörperverdünnungslösung zur Verarbeitung von bis zu einem Midi-Blot, zwei Mini-Blots oder sechs vertikal geschnittenen Strip-Blots bei Verwendung mit dem iBind™ Flex Western-Gerät und den iBind™ Flex Karten.
Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots
Lösungskit für den Fluoreszenznachweis (FD) (Inhalt)
- iBind Flex FD 5x-Puffer
- iBind Flex 100x Additiv
- iBind Flex FD 10 % SDS
Chemolumineszenzlösung (Inhalt)
- iBind Flex 5x-Puffer
- iBind Flex 100x-Additiv
Bei 2 °C bis 8 °C lagern
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Flex Lösungskit | |
iBind Flex Western Gerät | |
10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots | |
Fluoreszent | |
iBind™ |
• iBind Flex FD 5x-Puffer • iBind Flex 100x-Additiv • iBind Flex FD 10 % SDS Bei 2 – 8 °C lagern |
|
iBind™ Flex FD 5x-Puffer, iBind™ Flex 100x Additiv, iBind™ Flex FD 10 % SDS | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
PVDF, Nitrozellulose | |
1 kit |
Sicherheit und Handhabung
- iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: proclin 200, 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone