missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ i3300 Etikettendrucker für die Industrie, mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung, EU

Der industrielle Etikettendrucker BradyPrinter i3300 kann eine große Auswahl an Schildern und Etiketten einfarbig drucken.Drucken Sie mühelos Etiketten zur Kennzeichnung von Kabeln, Produkten, Laborproben und Einrichtungen.

Marke:  Brady™ 241130

1277.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.30000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16223951

  • 1345.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Holen Sie sich den BradyPrinter i3300 Etikettendrucker für die Industrie – Etiketten und Farbbänder, die einrasten, keine Kalibrierung und keine verschwendeten unbedruckten Etiketten

  • Der industrielle Etikettendrucker mit mittlerem Druckvolumen ist ideal für die Kennzeichnung in Ihrer gesamten Anlage, von Kabeln und Schalttafeln bis hin zu Sicherheits- und Gebäudeetiketten
  • Die intelligente Drucktechnologie ermöglicht dem Drucker, schon das erste Etikett zu drucken – sogar Schrumpfschläuche und kleine Etiketten
  • Blitzschnelle Wechsel – übersichtliche Drop-in-Etikettenrollen und Farbbänder rasten innerhalb von 20 Sekunden ein
  • Dieser Drucker druckt auf mehr als 825 Teilen und 70 Materialoptionen für die gebäudeweite Kennzeichnung
  • Wird mit der Brady Workstation PWID Software Suites geliefert, die die Erstellung von Etiketten noch einfacher zu gestalten
  • Die Einrichtung ist stressfrei – Kontaktieren Sie unser Brady Technical Support Team, und wir vereinbaren einen kostenlosen telefonischen Einrichtungstermin.
Spezifikation

Spezifikation

LCD-Farb-Touchscreen
305 x 231 mm
Ohne WLAN
101,60 mm/s
100/240 V, 50/60 Hz
Thermotransfer
Monochrom
Dieser i3300 Drucker wird in einem Pappkarton geliefert. Im Lieferumfang sind ein Netzkabel, eine Brady Workstation LAB Suite, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Handbuch, ein Reinigungskit und eine gedruckte Kurzanleitung enthalten
300 dpi
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote