Learn More
Brady™ i3300 Etikettendrucker für die Industrie, EU
Der BradyPrinter i3300 für Etiketten für industrielle Zwecke kann eine Vielzahl von einfarbigen Schildern und Etiketten drucken, einschließlich Etiketten zur Identifizierung von Kabeln, Produkten, Laborproben und Gebäuden.
Marke:  Brady™ 149553
Artikelnummer. 16396915
  • 1225.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der industrielle Etikettendrucker mit mittlerem Druckvolumen ist ist ideal für die Kennzeichnung in Ihrer gesamten Anlage, von Kabeln und Schalttafeln bis hin zu Sicherheits- und Gebäudeetiketten.
  • Die intelligente Drucktechnologie ermöglicht dem Drucker, schon das erste Etikett zu drucken – sogar Schrumpfschläuche und kleine Etiketten
  • Blitzschnelle Wechsel – übersichtliche Drop-in-Etikettenrollen und Farbbänder rasten innerhalb von 20 Sekunden ein
  • Dieser Drucker druckt auf mehr als 825 Teilen und 70 Materialoptionen für die gebäudeweite Kennzeichnung
  • Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Brady™, um einen kostenlosen Telefontermin zu vereinbaren
  • Mit QWERTY Tastatur
Spezifikation
Spezifikation
LCD-Farb-Touchscreen
9 in.
9,5 in.
12 in.
Nicht autoklavierbar
i3300-Drucker, EU-Netzkabel, Brady™ Workstation Basic Suite, USB-Kabel, Produkt-CD, Reinigungskit, gedruckte Kurzanleitung
512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
101,6 mm/s
Ethernet, USB, USB 2.0
10°C bis 40°C
5,2 kg
1 Jahr
Thermotransfer
229 mm
241 mm
305 mm
Monochrom
Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
i3300.
300 dpi
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016
11,5 lb.
Leiterplatten- und Barcode-Etiketten, Bauteilkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung
110/240 V