Learn More
Brady™ i3300 Industrial Label Printer
BradyPrinter i3300 Industrial Label printer, with labels and ribbons that snap into place, no calibration and no wasted blank labels.
1395.00 € - 1495.00 €
Spezifikation
Farbe Blue, Gray
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
30242813
Unterlagen ansehen
Brady™
322883
Ethernet, USB, USB 2.0
1395.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30242816
Unterlagen ansehen
Brady™
322887
Ethernet, USB, USB 2.0, Wi-Fi
1495.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mid-volume industrial label printer ideal for identification throughout your facility, including everything from wires and panels to safety and facility labels
  • Print smart technology allows the printer to print on the first label, even sleeves and small labels
  • Changeovers in a flash: foolproof drop-in label rolls and ribbons snap into place in 20 seconds
  • Talk about options, this printer prints on more than 825 parts and 70 material options for facility-wide identification
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
  • Setup is stress free: Contact our Brady Technical Support Team and we will schedule a free phone setup appointment
  • Optional Wi-Fi connectivity to get you more data from more sources
Spezifikation
Spezifikation
Blue, Gray