Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Simplex Kit für Maus-I-TAC (CXCL11)
Das ProcartaPlex Simplex-Kit für Maus-I-TAC (CXCL11) misst das I-TAC-(CXCL11-)Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/Quantifizierung verwendet.
Marke:  Invitrogen™ EPX010-26010-901
Artikelnummer. 17876521
  • 326.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer436953-003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 Catalog Number
Chargennummer436953-002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog Number
Chargennummer436953-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number
Chargennummer436953-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number
Chargennummer436953-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberEPX010-26010-901
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Simplex Kit für Maus-I-TAC (CXCL11) > 96 Tests