Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Negativkontrolle No. 2 siRNA
Silencer™ Select Negativkontrolle Nr. 2 siRNA
Marke: Invitrogen™ 4390846
256.67 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Invitrogen™ Silencer™ Select Negativkontrolle Nr. 2 siRNA ist umfassend validiert und eine ideale Kontrolle für viele Aspekte eines siRNA-Experiments.- Hochwertige hochgereinigte und gebrauchsfertige siRNA
- Funktionell bestätigte minimale Auswirkungen auf Zellproliferation und Zellviabilität
- Enthalten Modifikationen von Silencer™ Select zur Erhöhung der Spezifität
- Geeignet für die Verwendung mit Human-, Maus- und Ratten-Zellen
Was sind Silencer™ Select siRNAs?
Durch Einbindung der neuesten Fortschritte in den Bereichen siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und chemische Modifikationen erzeugen Silencer™ Select siRNAs mit beispielloser Effizienz, Wirksamkeit und Spezifität. Die Folge sind weniger fehlgeschlagene Experimente durch schlechtes Gen-Silencing und saubere und einheitlichere phänotypische Daten.
Silencer™ Select Negativkontrolle Nr. 2 siRNA
Negativkontroll-siRNAs – siRNAs mit Sequenzen, die gegen kein Genprodukt gerichtet sind – sind entscheidend, um die Folgen einer siRNA-Verwendung abzuschätzen und eine Referenzlinie für den Vergleich von Proben, die mit siRNAs behandelt wurden, bereitzustellen. Die Silencer™ Select Negativkontrolle Nr. 2 siRNA wurde sorgfältig entwickelt und ausgiebig getestet und weist keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Gensequenzen von Maus, Ratte oder Mensch auf. In Microarray-Analysen zeigte diese siRNA-Negativkontrolle nur minimale Auswirkungen auf die Genexpression. Sie wurde außerdem in multiparametrischen zellbasierten Assays getestet und in den getesteten Zelllinien wurde kein signifikanter Einfluss auf Zellproliferation, Lebensfähigkeit oder Morphologie nachgewiesen.
Qualitätskontrolle
Silencer™ Select siRNA werden in einer hochmodernen Einrichtung hergestellt, um höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Zur strengen Qualitätskontrolle gehören die MALDI-TOF-Massenspektrometrie und analytische HPLC zur Reinheitskontrolle. Jede siRNA wird auch mittels Gel-Elektrophorese analysiert, um eine ordnungsgemäße Bindung der Stränge zu bestätigen.
Zubehör: siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel (SKU-Nr. AM4510 und Nr. AM4511)
Das siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel ist ein vielseitiges, lipidbasiertes Transfektionsmittel für die effiziente Transfektion von siRNA in kultivierte Zellen. Das Protokoll kann an eine Vielzahl von Zellen und experimentellen Designs angepasst werden, einschließlich Anwendungen mit hohem Durchsatz. Silencer™ Select siRNA-Kontrollen weisen spezifische chemische Modifikationen auf; sie sind auf die Verwendung mit Silencer™ Select siRNAs ausgelegt. Bei der Verwendung anderer siRNA-Produkte wie BLOCK-iT™ siRNAs, Invitrogen™ Silencer™ siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs sollten die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwendet werden, um zuverlässige experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. | |
siRNA | |
Unkonjugiert | |
siRNA | |
5 nmol |
Negativkontrolle | |
RNAi, Transfektion | |
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
Raumtemperatur |