Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Negative Control No. 1 siRNA, in vivo ready
Silencer™ Select siRNA-Negativkontrolle Nr. 1, in-vivo-geeignet
Marke: Invitrogen™ 4404020
1735.30 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Die In-vivo-fähige Ambion™ Silencer™ Select Negative Control siRNAs sind umfassend validiert und ideal zur Kontrolle vieler Aspekte im Rahmen eines siRNA-Experiments. Die Kontrolle ist für die Verwendung bei Tieren vorschriftsmäßig hochgereinigt. 250 nmol im Lieferumfang enthalten.• Hochwertige hochaufgereinigte und gebrauchsfertige siRNA
• Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
• Enthält Modifikationen von Silencer™ Select zur Erhöhung der Spezifität
• Zur Verwendung mit Human-, Maus- und Rattenzellen
Was sind Silencer™ Select siRNAs?
Durch Einbindung der neuesten Fortschritte beim siRNA-Design, den Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und chemischen Modifikationen erzeugen Silencer™ Select siRNAs hoch effiziente, wirksame und spezifische siRNAs. Das Ergebnis sind weniger fehlgeschlagene Experimente aufgrund eines schlechten Silencings und sauberere, konsistentere phänotypische Daten.
Silencer™ Select siRNA mit GAPDH-Positivkontrolle:
Die Silencer™ Select GAPDH-Positivkontrolle ist umfassend validiert und eine ideale “Test”-siRNA für siRNA-Experimente im Anfangsstadium, da sie zur Verwendung in mehreren Zelllinien validiert ist. Da sie auf GAPDH mRNA (eine allgemeine interne Kontrolle) zielt, stehen viele Assays zur Effektmessung zur Verfügung, darunter Echtzeit-PCR sowie das Ambion™ KDalert™ GAPDH Assaykit.
Qualitätskontrolle:
Silencer™ Select siRNAs werden in einem hochmodernen Werk unter höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Zur strengen Qualitätskontrolle gehören die MALDI-TOF-Massenspektrometrie und analytische HPLC zur Reinheitskontrolle. Jede siRNA wird auch mittels Gel-Elektrophorese analysiert, um eine ordnungsgemäße Bindung der Stränge zu bestätigen. Darüber hinaus werden In-vivo-fähige siRNAs zusätzlich mit einer semipermeablen Membran aufgereinigt, um überschüssiges Salz zu entfernen. Danach werden sterile Filtrations- und Endotoxintests durchgeführt. Bei Konzentrationen von 50 µM in entionisiertem Wasser enthalten In-vivo-fähige siRNAs 0,6 mM Na+, weniger als 2,0 mM K+ und weniger als 0,1 mM Mg2+. Silencer™ Select siRNA-Kontrollen weisen spezifische chemische Modifikationen auf und sind auf die Verwendung mit Silencer™ Select siRNAs ausgelegt. Bei der Verwendung anderer siRNA-Produkte wie BLOCK-iT™ siRNAs, Ambion™ Silencer™ siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwendet werden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
Die siRNA wird in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. | |
siRNA | |
Unkonjugiert | |
siRNA | |
250 nmol |
Negativkontrolle | |
RNAi | |
Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.