Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Negativkontrolle No. 1 siRNA
Eine ungezielte Negativkontroll-siRNA mit denselben chemischen Modifikationen für eine verbesserte Wirksamkeit wie andere Silencer™ Select siRNAs.
Marke: Invitrogen™ 4390843
350.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00680kg
Beschreibung
- Eine nicht gezielte siRNA zur Negativkontrolle, die dieselben chemischen Modifikationen für eine verbesserte Wirksamkeit besitzt wie andere Silencer™ Select siRNAs
- Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
- GAPDH-positive Kontrollfunktion in mehreren häufig verwendeten Zelllinien getestet
- Negativ-Kontrollen mit funktionell bestätigter minimaler Auswirkung auf Zellproliferation und Zellviabilität
- Enthalten Modifikationen von Silencer™ Select zur Erhöhung der Spezifität
- Geeignet für die Verwendung mit Human-, Maus- und Ratten-Zellen
- siRNAs nach Erhalt in einem frostsicheren Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern
Was sind Silencer™ Select siRNAs?
- Silencer™ Select siRNAs stellen unsere nächste Generation von siRNAs dar
- Diese siRNAs enthalten aktuelle Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und chemischen Modifikationen und stellen daher siRNAs mit beispielloser Effizienz, Wirksamkeit und Spezifität dar
- Das Ergebnis sind weniger fehlgeschlagene Experimente durch schlechtes Gen-Silencing und sauberere und einheitlichere phänotypische Daten
Silencer™ Select Negative Control siRNAs
- Negativkontroll-siRNAs sind siRNAs mit Sequenzen, die auf kein Genprodukt zielen
- Sie dienen hauptsächlich zur die Bestimmung der Auswirkungen der siRNA-Verwendung und für die Bereitstellung einer Ausgangsbasis zum Vergleich von siRNA-behandelten Proben.
- Bei Microarray-Analysetests zeigten diese Negativkontroll-siRNAs nur minimale Auswirkungen auf die Genexpression
- Darüber hinaus wurden die beiden Kontrollen in zellbasierten Multiparameter-Assays getestet, wobei sich keine signifikante Auswirkung auf Zellproliferation, Zellviabilität oder Morphologie der untersuchten Zelllinien zeigte
Spezifikation
Enthält getrocknete siRNA (5 nmol) und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren. | |
siRNA | |
Unkonjugiert | |
siRNA | |
5 nmol |
Negativkontrolle | |
RNAi, Transfektion | |
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.