Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Artikelnummer. p-7075571
Click to view available options
Menge:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10772117
Marke: Invitrogen™ AM4624
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ GAPDH siRNA (Mensch, Maus, Ratte)
Die Invitrogen™ Silencer™ Positivkontroll-siRNA für GAPDH (Mensch, Maus, Ratte) ist optimal für die Entwicklung und Optimierung von siRNA-Experimenten geeignet. Validiert für die Verwendung mit Zelllinien von Menschen, Mäusen und Ratten.
  • Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
  • Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
  • HPLC-gereinigte, doppelseitige und gebrauchsfertige Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nicht modifizierte 21-mere; sie sind für die Verwendung mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert.
Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type siRNA
Spezies Human, Maus, Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion, RNAi
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Silencer, Ambion
Produkttyp siRNA
Reinheit HPLC
Menge 5 nmol
Versandbedingung Trockeneis
Target GAPDH