Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Artikelnummer. 10371325
Click to view available options
Menge:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10371325
Marke: Invitrogen™ AM4632
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ GAPDH siRNA (Mensch, Maus, Ratte)
Die Invitrogen™ Silencer™ Positivkontroll-siRNA für GAPDH (Mensch, Maus, Ratte) ist optimal für die Entwicklung und Optimierung von siRNA-Experimenten geeignet. Validiert für die Verwendung mit Zelllinien von Menschen, Mäusen und Ratten.
  • Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
  • Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
  • HPLC-gereinigte, doppelseitige und gebrauchsfertige Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nicht modifizierte 21-mere; sie sind für die Verwendung mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert.
Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden.
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type siRNA
Spezies Maus, Mensch, Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Silencer, Ambion
Produkttyp siRNA
Reinheit HPLC
Menge 5 x 40 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Target GAPDH