Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Click to view available options
Menge:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Invitrogen™ Silencer™ Positivkontroll-siRNA für GAPDH (Mensch, Maus, Ratte) ist optimal für die Entwicklung und Optimierung von siRNA-Experimenten geeignet. Validiert für die Verwendung mit Zelllinien von Menschen, Mäusen und Ratten.
- Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
- Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
- HPLC-gereinigte, doppelseitige und gebrauchsfertige Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nicht modifizierte 21-mere; sie sind für die Verwendung mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. |
| Format | Rörchen |
| Regelungsart | Positivkontrolle |
| RNAi Type | siRNA |
| Spezies | Maus, Mensch, Ratte |
| Probentyp | Zellkulturen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNAi |
| Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
| Produktlinie | Silencer, Ambion |
| Produkttyp | siRNA |
| Show More |