Learn More
Invitrogen™ Silencer™ FAM-labeled Negative Control No. 1 siRNA
Silencer™ FAM-markierte Negativkontroll-siRNA Nr. 1
Marke: Invitrogen™ AM4620
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Invitrogen™ Eine fluoreszierend markierte negative Kontroll-siRNA zur einfachen Überwachung der siRNA-Aufnahme durch Fluoreszenzmikroskopie. Das 5-nmol-Aliquot wird gereinigt, gebunden und gebrauchsfertig in einem stabilen, getrockneten Format geliefert.- Vereinfacht die Überwachung der siRNA-Abgabe
- Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
- HPLC-gereinigt, duplexiert und gebrauchsfertig
Visualisierung der siRNA-Aufnahme mit markierten siRNAs
Fluoreszenzmarkierte siRNAs ermöglichen die direkte Beobachtung der siRNA-Zellaufnahme, -verteilung und -lokalisierung. Fluoreszierend markierte siRNAs werden häufig zur Überwachung der Transfektionseffizienz während der Optimierung von Transfektionsbedingungen verwendet. Im Allgemeinen werden siRNAs in nur 4 Stunden schnell von Zellen aufgenommen und in Zellen verteilt. Die Fluoreszenzmarkierung von siRNAs ermöglicht eine schnelle Überwachung der siRNA-Abgabe durch Fluoreszenzmikroskopie, im Gegensatz zu nicht markierten siRNAs, deren Abgabe durch einen Ziel-Gen-Knockdown überwacht werden muss. Silencer™ FAM-markierte Negativkontroll-siRNAs Nr. 1 bieten eine einfache Möglichkeit zur Überwachung der siRNA-Aufnahme durch chemische Transfektion. Die Sequenzen sind identisch mit denen der Invitrogen Silencer™ Negativkontroll-siRNA Nr. 1 (SKU-Nr. AM4611), jedoch weist das 5'-Ende des Sinn-Strangs ein Fluorescein-Derivat FAM (5'-Carboxyfluorescein; Anregungsmaxima = 494 nm, Emissionsmaxima = 520 nm) auf, wodurch es bei Anregung durch die entsprechende Wellenlänge des Lichts stark fluoreszierend wird.
Zubehör:
Für die Überwachung der siRNA-Abgabe durch Elektroporation wird Silencer ™ Cy™3-markierte Negativkontroll-siRNA Nr. 1 (SKU Nr. AM4621) empfohlen, da das hellere Fluoreszenzsignal über einen größeren pH-Bereich sichtbar ist. Elektroporation erzeugt ein diffuseres siRNA-Verteilungsmuster, was zu einem weniger intensiven Fluoreszenzsignal führt als bei der chemischen Transfektion. Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nichtmodifizierte 21-mere, die für den Einsatz mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert sind. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. | |
siRNA | |
FAM | |
siRNA | |
5 nmol |
Negativkontrolle | |
Transfektion, RNAi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.