Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1
Beschreibung
mirVana miRNA Mimic Negative Control No. 1 is a non-targeting control for experiments with mirVana miRNA mimics. Transfected using the same methodology as positive controls and experimental miRNA mimics, it provides a baseline for evaluating effects on target gene expression. Extensively tested in human cell lines and tissues, it ensures no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate gene expression studies. Key properties include reliability, superior specificity, and versatile use in vitro and in vivo.
Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Mimics lanciert. Die Vorteile:
- Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger Konzentration
- Sind ungiftig
- Hervorragende Spezifität aufgrund der einzigartigen sternförmigen Strang-Modifikation
- Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
- Können in vitro und in vivo verwendet werden und zeichnen sich durch Konsistenz über Ihr gesamtes Forschungsprojekt aus
MirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1
Die mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1 ist für die Verwendung als Negativkontrolle für Experimente mit mirVana™ miRNA Mimics vorgesehen. Die Transfektion der Negativkontrolle erfolgt mit der gleichen Methodik wie für Ihre Positivkontrollen (wie mit miR-1-Positivkontrolle) und experimentellen mir Vana™ miRNA-Mimics. Verwenden Sie die Target-Genexpression von mit Negativkontrolle transfizierten Proben als Ausgangsbasis für die Bewertung der Wirkung der Kontrolle und des experimentellen miRNA-Inhibitors auf die Target-Genexpression.
mirVana™ miRNA Mimic Negativkontrolle Nr. 1 ist eine zufällige Sequenz von miRNA-Mimic-Molekülen und wurde bezüglich humaner Zelllinien und Gewebe ausgiebig getestet und validiert, um keine erkennbaren Auswirkungen auf bekannte miRNA-Funktionen zu haben.
Mimic-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Mimics (und -Kontrollen) der ersten Generation, Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA-Vorläufer, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA-Mimics eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Mimics der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo--Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Mimics und entsprechenden Kontrollen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei oder unter -20°C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. |
| Regelungsart | Negativkontrolle |
| RNAi Type | miRNA Mimic |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA |
| Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
| Produktlinie | mirVana |
| Produkttyp | miRNA Mimic |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Menge | 50 nmol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |