Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
Artikelnummer. 13493079
Click to view available options
Menge:
0,25 nmol
1 nmol
2 nmol
20 nmol
250 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
20 Nanomol
250 Nanomol
5 Nanomol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13493079
Marke: Ambion™ 4464075
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen.
mirVana miRNA Mimics are designed to mimic endogenous microRNAs (miRNAs) and are excellent for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications.
mirVana miRNA Mimics are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
miRNA Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen. mirVana™ miRNA Mimics sind aufgrund von proprietären chemischen Modifikationen spezifischer als ihre Vorgänger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
RNAi Type miRNA
Endprodukttyp mirVana™ Mimics und Inhibitoren
Menge 1 nmol