Learn More
uvex i-guard+ Planet Schutzbrille
Click to view available options
Beschlagfrei, chemikalienbeständig, kratzfest
Beschreibung
Die uvex i-range ist unsere neue flexible 3-in-1-Sicherheitsbrillen-Linie mit dem richtigen Produkt für viele Gefahren am Arbeitsplatz oder Umgebungen. Die uvex i-range planet Variante setzt auch Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit: Wir verwenden recycelte und biobasierte Materialien für unsere innovativen Schutzbrillen im Rahmen einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produktion. Die Eigenschaften unserer Schutzbrille (z. B. mechanische Festigkeit, UV-Schutz, Design und Komfort) sind in keiner Weise beeinträchtigt. Die uvex i-range planet ist flexibel einsetzbar und trägt effektiv zum Umweltschutz bei – getreu unserem Motto: Schützen des Planeten.
Allgemeine Eigenschaften
- Vielseitige 3-in-1-Augenschutz-Familie, die eine flexible Auswahl für viele Anwendungen ermöglicht
- Großes, flaches Design am Brillenglas für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter Uvex Supravision Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Nachhaltig durch die Verwendung von recycelten und biobasierten Materialien hergestellt
- Metallfrei
- Rahmenfarbe: anthrazit; Kopfband: anthrazit, türkis
- PC-Glas: transparent
Schutzmerkmale
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 34 B CE – 2C-1,2 W1 BKN CE
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- Erhöhte mechanische Festigkeit – B-Markierung (120 m/s)
Komfortmerkmale
- X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Seitenschutz.
- Der weiche, flexible Gesichtsschutz, der sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet, schützt auch vor Flüssigkeiten und grobem Staub (Markierung 3 und 4).
- Individuell einstellbares Kopfband für perfekten Sitz und sicheren Halt
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Chemikalienbeständig |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Rahmenfarbe | Anthrazit, blaugrün |
Kopfgurtmaterial | Recycelte Materialien, Textilien |
Enthält | Weiche, flexible Gesichtsabdichtung und Kopfband |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |