Learn More
Thermo Scientific™ Burkholderia cepacia Selective Agar Plated Medium (USP 60) 60 mm
Die Einhaltung der USP 60-Vorschriften für den B. cepacia-Komplex wird vereinfacht
Marke: Thermo Scientific™ R110244
246.40 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Burkholderia cepacia Selective Agar Plated Medium (USP 60) 60 mm wird für die qualitativen Verfahren zur selektiven und differenziellen Isolierung von B. cepacia-Komplexen in gereinigten Wassersystemen empfohlen, die bei der Herstellung von Fertigprodukten zur Inhalation von nicht sterilen wässrigen Präparaten zur oralen, oromukosalen, kutanen oder nasalen Anwendung verwendet werden.
Burkholderia cepacia Selective Agar Plated Medium (USP 60) 60 mm wird für die qualitativen Verfahren des B. cepacia-Komplexes für Wasserfiltrationstests empfohlen. Sichere Erkennung des Vorhandenseins von B. cepacia in nicht sterilen Arzneimitteln mit einem vollständigen Arbeitsablauf für USP 60-Anforderungen, der alle Vorschriften erfüllt.- Konforme Formulierung gemäß USP 60
- Die Qualität wurde getestet, um USP 60 speziell für Pharmakunden zu erfüllen
- Teil eines vollständigen Arbeitsablaufs, der DCM und QCO umfasst
Spezifikation
Burkholderia cepacia Sel Agar (USP60) (60 mm) 10/Pkg | |
Agarplatten | |
10 Stück/Packung |
60 mm-Petrischale | |
Pharmazeutische Tests für gereinigtes Wasser, die in nicht steriler Herstellung verwendet werden. | |
Nur zur Verwendung im Labor |