Learn More
Molecular Probes™ BacLight™ RedoxSensor™ Green Vitality Kit
Artikelnummer. 10740964
Click to view available options
Menge:
200er-Set
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10740964
Marke: Molecular Probes™ B34954
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
BacLight™ RedoxSensor™ Grün Vitalitäts-Kit
Das im BacLight™ RedoxSensor™ Grün Vitalitäts-Kit enthaltene RedoxSensor™ Grün-Reagenz ist ein Indikator für die Aktivität bakterieller Reduktase. Diese Reduktase-Aktivität wiederum ist ein zuverlässiger Marker für Veränderungen der Funktion der Elektronentransportkette und für Veränderungen der Vitalität, die nach einer Antibiotika-Behandlung auftreten. RedoxSensor™ Green-Reagenz dringt sowohl in grampositive als auch in gramnegative Bakterien ein. Nach der Reduktion erzeugt das RedoxSensor™ Grün-Reagenz in 10 Minuten ein stabil grün fluoreszierendes Signal, das mit Formaldehyd-Fixierungsverfahren kompatibel ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Bakterien
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Fläschchen RedoxSensor™ grün (200 μl, 1 mM-Lösung in DMSO), 1 Fläschchen Propidiumiodid (300 μl, 20 mM-Lösung in DMSO), 1 Fläschchen Natriumazid (1 ml einer 2 M-Lösung in Wasser) und 1 Fläschchen CCCP (400 μl, 5 mM in DMSO).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Produkttyp Vitalitätskit Grün
Farbstofftyp RedoxSensor™ grün, PI
Emission PI: 490⁄635, RedoxSensor™ grün: 490⁄520
Form Lösung
Format Röhrchen, Objektträger
Produktlinie BacLight, RedoxSensor
Menge 200er-Set
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.