Learn More
uvex i-3 Guard schmale Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Einstellbare, qualitativ hochwertige Schutzbrille mit vielen Funktionen
- Robustes Polycarbonat-Glas mit der bewährten Supravision Beschichtungstechnologie von uvex – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Die einsetzbare Rahmenabdichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub.
- Schmale Version, auch in Standardgröße erhältlich
- Metallfrei
Sicherheitsmerkmale
- Zertifiziert in Übereinstimmung mit EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – 100% Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- Die Kombination aus weicher Polsterung um die Augenbraue mit ergonomisch geformten Bügeln und weichen, griffigen Bügelenden sorgen für eine bequeme, sichere Passform ohne Druck.
- Seitenarme mit mehreren Neigungspunkten ermöglichen eine hohe Individualisierung, um eine gute Passform für alle Gesichtsformen und Kopfbreiten zu gewährleisten.
- Das weiche, verstellbare Nasenpolster ermöglicht eine Anpassung der Brille an den Träger für eine bequeme und rutschfeste Passform ohne Druckpunkte.
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | chemikalienbeständig |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Anthrazit, blau |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex i-3 Guard schmale Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur