Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. p-4522847 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10096084
Marke: Thermo Scientific™ 22103052130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 13 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
  • Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 13 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase