Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 13 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 22105-014001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10761937
  • 465.77 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
Eigenschaften der HyPURITY Festphase
  • Hochwertiges, sehr reines Silika
  • Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Erforderlich:
Thermo Scientific UNIGUARD Direct-Connection oder eigenständige Halter sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 %
5 μm
190 Å
4 mm
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
L1
1 bis 9
10 mm
200 m2/g
4 oder 4,6 mm
Ja
HyPURITY
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 10 x 4,0 mm (L x ID)