Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 13 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 22103-012101
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
Eigenschaften der HyPURITY Festphase
- Hochwertiges, sehr reines Silika
- Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Erforderlich:
Thermo Scientific UNIGUARD Direct-Connection oder eigenständige Halter sind separat erhältlich.
Spezifikation
13 % | |
3 μm | |
190 Å | |
2.1 mm | |
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter | |
L1 |
1 bis 9 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
2,1 mm | |
Ja | |
HyPURITY |