Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 1 bis 9 |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Mehr anzeigen |