Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek
1 Stück
4 Stück
Beskrivning
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Specifikationer
Specifikationer
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 1 bis 9 |
| Porengröße | 190 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | L1 |
| Stationäre Phase | C18 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering