Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar™ C18-Umkehrphasen-HPLC-Säule, 8 μm, 10 mm x 250 mm
Säulenformat: Präparative Säule, Standard; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 22508-259070A
Beschreibung
Liefern Sie mit den Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar präparativen HPLC-Säulen, mit polarem Endcapping für alternative Selektivität, hochwertige Ergebnisse für Ihre Aufreinigungsanforderungen.
Hochleistungs-HPLC-Säulen für einen weiten Anwendungsbereich
- Qualitativ hochwertige, hochreine Silika-Säulen.
- Ideal für optimale wässrige Stabilität und polare Retention.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Präparativsäule, Standard | |
250 mm | |
8 μm | |
190 Å | |
60 °C | |
C18 | |
10 % | |
Polar |
10 mm | |
4300 psi (300 bar) | |
2 bis 7,5 | |
200 m²/g | |
L1 | |
Silika, rein, kugelförmig, vollporös | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |