Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10407074 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10407074
Marke: Thermo Scientific™ 22503104030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
  • Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Partikelgröße 3 μm
Porengröße 190 Å
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10 %
Säulentyp Umkehrphase
Phase Umkehrphase