Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
Marke: Thermo Scientific™ 22503-154630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit polarem Endverschluss für alternative Selektivität.
- Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
LC-MS | |
3 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
150 mm | |
2 bis 8 | |
200 m²/g | |
C18 | |
10 % | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 3 μm; 150 x 4,6 mm (L x ID)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur