Learn More
Corning™ HYPERStack™ unbehandelte Zellkulturgefäße - Neues Design
More cells – provides up to 5X the growth surface area of a traditional cell culture vessel of comparable footprint.
Marke: Corning™ 20037
Weitere Details : Netto-Gewicht : 19.66500kg
Beschreibung
Corning High Yield PERformance (HYPER) Plattform – geschlossenes System für Zellwachstum mit hoher Ausbeute
Das Corning HYPERStack Zellkulturgefäß kombiniert die Vorteile aus zwei Corning Produkten: Die Corning CellSTACK™ und die Corning HYPERFlask™ Zellkulturgefäße. Die Nutzung der gasdurchlässigen Filmtechnologie im räumlichen Grundriss des CellSTACK-Gefäßes macht die HYPERStack-Plattform zu einem der effizientesten, skalierbarsten Zellkulturgefäße für die adhärente Zellkultur, die heute verfügbar sind.
Produktmerkmale und Vorteile
- Mehr Zellen – bieten bis zu 5-mal so viel Wachstumsfläche wie ein herkömmliches Zellkulturgefäß mit vergleichbarer Stellfläche
- Geschlossenes System – keine offene Flüssigkeitsmanipulation
- Skalierbare Produkte – mit mehreren Größen unterstützen Scale-Up und Scale-Out
- Ergonomisches Design – erleichtert die Handhabung mit Handling-Geräten und Zubehör
- Festes Medienvolumen – 0,2 ml/cm2 füllt Behälter für weniger volumetrischen Abfall
Anleitung zur Oberflächenbehandlung
Die Corning CellBIND™ Oberflächenbehandlung wurde entwickelt, um die Zellanhaftung zu verbessern und die Zellausbeute zu erhöhen, die Anhaftung locker anhaftender Zellen zu verbessern und das Wachstum bei reduzierten Serum- oder Serum-freien Bedingungen aufrechtzuerhalten. Alternativ kann eine nicht behandelte Option die konventionelle Zellanhaftung unterstützen und eine schnellere und sanftere Ernte bei nachgelagerter Verarbeitung und Assays ermöglichen.
Spezifikation
3920 ml | |
2/Karton | |
36-Schicht-Gefäß | |
Steril | |
Unbehandelt |
Polystyrol | |
Je 1 | |
Rechteckig | |
18000 cm2 |