Learn More
Corning™ HYPERStack™ unbehandelte Zellkulturgefäße - Neues Design
More cells – provides up to 5X the growth surface area of a traditional cell culture vessel of comparable footprint.
Marke:  Corning™ 20013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.15700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17203084
  • 3200.00 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Corning High Yield PERformance (HYPER) Plattform - geschlossenes System für Zellwachstum mit hoher Ausbeute
Das Corning HYPERStack Zellkulturgefäß kombiniert die Vorteile aus zwei Corning Produkten: Die Corning CellSTACK™ und die Corning HYPERFlask™ Zellkulturgefäße. Die Nutzung der gasdurchlässigen Filmtechnologie im räumlichen Grundriss des CellSTACK-Gefäßes macht die HYPERStack-Plattform zu einem der effizientesten, skalierbarsten Zellkulturgefäße für die adhärente Zellkultur, die heute verfügbar sind.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Mehr Zellen – bieten bis zu 5-mal so viel Wachstumsfläche wie ein herkömmliches Zellkulturgefäß mit vergleichbarer Stellfläche
  • Geschlossenes System – keine offene Flüssigkeitsmanipulation
  • Skalierbare Produkte – mit mehreren Größen unterstützen Scale-Up und Scale-Out
  • Ergonomisches Design – erleichtert die Handhabung mit Handling-Geräten und Zubehör
  • Festes Medienvolumen – 0,2 ml/cm2 füllt Behälter für weniger volumetrischen Abfall
Anleitung zur Oberflächenbehandlung
Die Corning CellBIND™ Oberflächenbehandlung wurde entwickelt, um die Zellanhaftung zu verbessern und die Zellausbeute zu erhöhen, die Anhaftung locker anhaftender Zellen zu verbessern und das Wachstum bei reduzierten Serum- oder Serum-freien Bedingungen aufrechtzuerhalten. Alternativ kann eine nicht behandelte Option die konventionelle Zellanhaftung unterstützen und eine schnellere und sanftere Ernte bei nachgelagerter Verarbeitung und Assays ermöglichen.
Spezifikation
Spezifikation
1310 ml
4/Karton
12-Schicht-Gefäß
Steril
Unbehandelt
Polystyrol
Je 1
Rechteckig
6000 cm2