Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-LC-Säule, 10 μm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normalphase
Marke: Thermo Scientific™ 30010-254630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
- Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
- Langlebige Säule
- Hohe Leistung und Säuleneffektivität
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L3 | |
Silika | |
Normalphase |
4.6 mm Innendurchmesser | |
10 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Silika | |
Normalphase |