Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-Normalphasen-HPLC-Säule, 5 μm, 2,1 x 50 mm
Das ungebundene Medium dient als wirksames Hilfsmittel für die Normalphasen-Chromatographie nicht-polarer und moderat polarer organischer Verbindungen
Marke: Thermo Scientific™ 30005-052130
268.03 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
- Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
- Langlebige Säule
- Hohe Leistung und Säuleneffektivität
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
50 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Silika | |
0% | |
No |
2.1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse L3 | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Normalphase | |
Normalphase |