Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-HPLC-Säule, 5 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 0 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normalphase
525.00 € - 934.20 €
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10240945
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30005-054030
50 mm 4 mm Innendurchmesser
641.79 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11577431
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30005-202130
200 mm 2.1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11597431
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30005-304030
300 mm 4 mm Innendurchmesser
934.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
  • Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
  • Langlebige Säule
  • Hohe Leistung und Säuleneffektivität
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
2 bis 8
170 m²/g
Silika
Normalphase
5 μm
120 Å
Gehäuse L3
0%
Normalphase