Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica Drop-in-Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific Hypersil Silica Drop-in-Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke:  Thermo Scientific™ 30005-012101
Artikelnummer. 10038992
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Hypersil Silica Drop-in-Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
  • Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
  • Erhältlich in 4er Packungen
Kartuschenhalter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hypersil Classical