Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11527481 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4.0 mm
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Endverkappt/mit Endgruppen:
Ja
No
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11527481
Marke: Thermo Scientific™ 30505034630
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung für mäßig polare und multifunktionale Selektivität von Verbindungen.
Trennen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1-LC-Säulen mäßig polare und multifunktionelle Verbindungen.
Klassische stationäre Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der SAS-(C1)-Festphase
  • Ein kurzes Umkehrphasenmaterial mit Alkylkette und Selektivität für polare und multifunktionale Verbindungen
  • Hypersil Phase mit möglichst geringer Retention
  • Geeignet für Ionenpaar-Trennungen
Erforderlich:
Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter, nicht inbegriffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 30 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L13
Stationäre Phase C1
Produktlinie Hypersil, klassisch
Verpackungsmaterial Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Kohlenstoffbeladung 2.5%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase und Ionenpaarung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.