Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC-Säulen
Trennen Sie unpolare und mäßig polare organische Verbindungen mit präparativen Hypersil PREP Si LC-Säulen für normale Phasenmethoden, geeignet für USP L3-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 40405-159270XL
7145.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16359126
  • 7180.83 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie präparative Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si HPLC-Säulen, um Ihre normale Analysemethode für die Phasenchromatographie zu erweitern. Die Silika-Chemie trennt unpolare und mäßig polare organische Verbindungen. Unsere präparativen HPLC-Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig verpackten Betts verbessert.
Normalphasenchromatographie
  • Silika zur Trennung unpolarer und mäßig polarer organischer Verbindungen.
  • USP L3.
  • pH-stabil von 2 bis 7.
  • Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, XtendedLife
150 mm
5 μm
130 Å
60 °C
Silika
0 %
No
25 mm
3500 psi (240 bar)
2 bis 7
195 m²/g
L3
Silika, kugelförmig, vollständig porös
Normalphase
Normalphase