Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16428463 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
10 μm
Säulenformat:
Präparativsäule, Standard
Präparativsäule, XtendedLife
Vorsäule 1/16 in.
Vorsäule 1/8 in.
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16428463
Marke: Thermo Scientific™ 41010159370XL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie Retention und Beladung mit Hypersil PREP HS C18 prep LC Umkehrphasen-Säulen, die eine hohe Ladekapazität bieten und für USP-L1-Anwendungen geeignet sind.
Maximieren Sie Retention und Beladung mit präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, sodass Sie Ihre Analysemethode problemlos skalieren können. Dazu gehört auch eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch ein einheitliches gepacktes Bett verbessert. Diese Säulen auf Silikabasis sind mit Partikeln mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å mit C18-Retention gepackt, eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen mit kleinen Molekülen und für Anwendungen im Bereich Arzneimittelaufbereitung.
Eine ausgezeichnete Wahl für Routineanwendungen
  • Selektivität C18 (USP L1) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
  • pH-stabil von 2 bis 9.
  • Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparativsäule, XtendedLife
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 2200 psi (152 bar)
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 15 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase