Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl HPLC-Säulen
Erzielen Sie einzigartige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen mit einer basendeaktivierten, präparativen Hypersil PREP Phenyl BDS LC-Säule, die für USP L11-Anwendungen geeignet ist.
Marke: Thermo Scientific™ 40505-259370A
6558.88 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl-HPLC-Säulen mit Umkehrphase halten Sie die Retention aromatischer und mäßig polarer Analyten aufrecht und können gleichzeitig Ihre Methode hochskalieren. Die stationäre Phase ist für eine reduzierte Silanol-Aktivität basendeaktiviert und weist eine mäßige Hydrophobie auf, wodurch sie sich ideal für die Trennung von Analytmischungen mit unterschiedlicher Polarität und Aromatizität eignet. Unsere präparativen HPLC-Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife-Ausrüstung, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert.
Einzigartige Selektivität
- Verbesserte Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyte.
- Basen-deaktiviertes Silika.
- Selektivität, die komplementär zu der von Alkylkettenphasen ist.
- Mäßige Hydrophobizität im Vergleich zu C18.
- Phenyl-Selektivität (USP L11).
- pH-stabil von 2 bis 8.
- Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit Innendurchmesser ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Präparativsäule, Standard | |
250 mm | |
5 μm | |
145 Å | |
60 °C | |
Phenyl (Ph) | |
5 % | |
Ja |
30 mm | |
2200 psi (152 bar) | |
2 bis 8 | |
185 m²/g | |
L11 | |
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |