Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil PREP™ BDS C18 HPLC-Säulen
Skalieren Sie mit präparativen Hypersil PREP C18 BDS LC-Säulen für Routineanwendungen und C18-Retention mit Basendeaktivierung für reduzierte Silanolaktivität.
Marke:  Thermo Scientific™ 40005-109270A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16388866
  • 2971.23 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einfache Skalierung Ihrer Analysemethode mit präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18 HPLC-Säulen mit Umkehrphase. Unsere präparativen Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife-Ausrüstung, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert. Diese Säulen auf Silikabasis mit Endkappe bieten eine C18-Retention mit Basendeaktivierung für eine reduzierte Silanol-Aktivität und sind eine ausgezeichnete Wahl für Routineanwendungen, die eine Weiterentwicklung von der analytischen zur präparativen LC-Skalierung erfordern.
Eine ausgezeichnete Wahl für Routineanwendungen
  • Selektivität C18 (USP L1).
  • Basen-deaktiviertes Silika.
  • pH-stabil von 2 bis 8.
  • Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit Innendurchmesser ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, Standard
100 mm
5 μm
145 Å
60 °C
C18
11 %
Ja
20 mm
4300 psi (295 bar)
2 bis 8
185 m²/g
L1
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Umkehrphase
Umkehrphase