Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-(Ph)-Umkehrphasen-HPLC-Säule, 3 μm, 3 x 150 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 5 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30903-153030
Artikelnummer. 10332925
  • 811.54 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Trennung bestimmter aromatischer Verbindungen und mäßig polarer Verbindungen
  • Die Retentionseigenschaften ähneln denen von Hypersil MOS
  • Alternative Auswahl zu C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
3 μm
120 Å
60 °C
Phenyl (Ph)
5%
No
3 mm Innendurchmesser
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse L11
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Umkehrphase
Umkehrphase