Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 5 μ m
Das ungebundene Medium dient als wirksames Hilfsmittel für die Normalphasen-Chromatographie nicht-polarer und moderat polarer organischer Verbindungen
615.06 € - 889.13 €
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10392665
|
Thermo Scientific™
30105-203030 |
200 mm | 3 mm Innendurchmesser | N/A | |||||
11547451
|
Thermo Scientific™
30105-304030 |
300 mm | 4 mm Innendurchmesser |
889.13 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11557451
|
Thermo Scientific™
30105-304630 |
300 mm | 4.6 mm Innendurchmesser |
889.13 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
- Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
- Langlebige Säule
- Hohe Leistung und Säuleneffektivität
Spezifikation
Analysesäule | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
Umkehrphase |
5 μm | |
120 Å | |
L1 | |
10% | |
Umkehrphase |