Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 10 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
665.33 € - 667.81 €
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm Innendurchmesser
Partikelgröße 10 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11517461
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30110-204630
200 mm
667.81 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11553041
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30110-254630
250 mm
665.33 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
  • Außergewöhnlich zuverlässig
  • Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
10 μm
120 Å
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
4.6 mm Innendurchmesser
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse C18
10%
Umkehrphase