Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8-HPLC-Säulen
Verwendung als C8-Allzweck-Phase für saure und neutrale Analyte.
Marke: Thermo Scientific™ 30205-104630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Setzen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8-HPLC-Säulen für die zuverlässige und kostengünstige Analyse von stärker hydrophoben Analyten ein, z. B. kleinen Peptiden und Proteinen, Pharmazeutika, Steroiden, Umweltproben.
Die als Branchenstandard für die HPLC anerkannten stationären Hypersil Phasen haben sich als effektive analytische Werkzeuge bewährt. Klassische Hypersil Phasen sind gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-Säulen als Alternative bei Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
- Zuverlässige Phase mit geringer Retention
- Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
- Hergestellt nach den ISO 9001-2000-Qualitätsrichtlinien
- Kostengünstig
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
5.800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Hypersil, klassisch | |
6,50 % | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.