Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 2,5 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Ionenaustausch
365.16 € - 1181.59 €
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
Oberfläche | 220 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L14 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10417454
|
Thermo Scientific™
26305-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10352525
|
Thermo Scientific™
26305-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10477414
|
Thermo Scientific™
26305-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
759.70 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10598195
|
Thermo Scientific™
26305-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10629755
|
Thermo Scientific™
26305-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
766.18 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10149084
|
Thermo Scientific™
26305-252130 |
250 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10417624
|
Thermo Scientific™
26305-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
10333065
|
Thermo Scientific™
26305-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
10703786
|
Thermo Scientific™
26305-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
807.26 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10392475
|
Thermo Scientific™
26303-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
840.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10540126
|
Thermo Scientific™
26303-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
10231275
|
Thermo Scientific™
26303-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10569155
|
Thermo Scientific™
26303-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | ||||
10487414
|
Thermo Scientific™
26303-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
10609025
|
Thermo Scientific™
26303-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10362645
|
Thermo Scientific™
26303-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
805.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10754257
|
Thermo Scientific™
26302-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1181.59 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10259514
|
Thermo Scientific™
26302-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1005.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10555255
|
Thermo Scientific™
26302-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1052.27 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10006844
|
Thermo Scientific™
26305-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
412.05 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10703697
|
Thermo Scientific™
26305-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
431.88 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10702337
|
Thermo Scientific™
26305-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10609685
|
Thermo Scientific™
26303-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||
10620056
|
Thermo Scientific™
26303-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX LC-Säulen eignen sich für die schnelle und effiziente Analyse von kleineren organischen Molekülen wie Nukleotiden und organischen Säuren. Diese leistungsstarken Anionenaustausch-Säulen mit quarternären Aminen sind für wässrige und mobile Phasen mit niedrigem pH sehr stabil. Hypersil GOLD SAX LC-Säulen basieren auf hochreinem Silika, das mit einem Ionenaustausch-Liganden verbunden ist, und bieten eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
Informationen zur Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 μm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L14 | |
3 % | |
Ionenaustausch |
175 Å | |
60 °C | |
Quaternäres Amin | |
Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.