Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-HPLC-Säulen mit Selektivität
Artikelnummer. 10668825 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
21,2 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
12 μm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10668825
Marke: Thermo Scientific™ 25005033030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese ultrareinen Säulen mit Endkappe auf Silikabasis, um eine außergewöhnliche Peakschärfe und Auflösung für HPLC- und LC/MS-Analysen mit generischen Gradienten zu erzielen
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-Säulen bei HPLC- und LC/MS-Anwendungen eine ausgezeichnete Peakform und Auflösung. Die auf hochreinem Silika basierten Säulen mit Endkappe weisen dank der Verwendung von generischen Gradienten mit C18-Selektivität ein deutlich verringertes Peaktailing auf. Dank ihrer ausgezeichneten Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit liefern die Hypersil GOLD Säulen zuverlässig qualitativ hochwertige Analysedaten.
Neuartige Verbindung
  • Firmeneigene Derivatisierung und firmeneigenes Endcapping
  • C18-Selektivität (USP L1)
pH-Stabilität
  • Zuverlässiges Leistungsverhalten bei hohem pH-Wert
  • Hervorragende Säulenstabilität bei niedrigem pH-Wert
Flexible Formate
  • Javeliv HTS-Säulen für Screening mit hohem Durchsatz
  • Semi-präparative Säulen mit Partikelgrößen von 12 µm erhältlich
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9 µm, 3 µm und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 30 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18-Selektivität
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 11 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.