Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-HPLC-Säulen mit Selektivität
Artikelnummer. 10658825 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
21,2 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
12 μm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10658825
Marke: Thermo Scientific™ 25003054030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese ultrareinen Säulen mit Endkappe auf Silikabasis, um eine außergewöhnliche Peakschärfe und Auflösung für HPLC- und LC/MS-Analysen mit generischen Gradienten zu erzielen
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-Säulen bei HPLC- und LC/MS-Anwendungen eine ausgezeichnete Peakform und Auflösung. Die auf hochreinem Silika basierten Säulen mit Endkappe weisen dank der Verwendung von generischen Gradienten mit C18-Selektivität ein deutlich verringertes Peaktailing auf. Dank ihrer ausgezeichneten Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit liefern die Hypersil GOLD Säulen zuverlässig qualitativ hochwertige Analysedaten.
Neuartige Bindung
  • Proprietäre Derivatisierung und End-Kappung
  • C18 (USP L1) Selektivität
pH-Stabilität
  • Robustes Leistungsverhalten bei hohem pH-Wert
  • Ausgezeichnete Säulenstabilität bei geringem pH-Wert
Flexible Formate
  • Javeliv HTS-Säulen für Screening mit hohem Durchsatz
  • Semi-präparative Säulen mit 12 μm-Partikeln lieferbar
Die Hypersil GOLD-Familie von HPLC-Säulen
Diese hochmodernen Säulen bieten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und konsistente Trennung und erfüllen die Herausforderungen der modernen Chromatographie. Zwölf verschiedene Stoffe sind lieferbar, damit die Trennung optimiert und die Produktivität maximiert werden kann. Erhalt von hervorragenden Peak-Formen in der Umkehrphase, bei Ionenaustausch, HILIC oder Normalphasenchromatographie.
  • Ausgezeichnete Peak-Symmetrie
  • Enge Peaks für eine außergewöhnliche Effizienz
  • Verbesserte Sensitivität und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für eine zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für Screenings mit hohem Durchsatz
  • 1.9, 3 und 5 μm große Partikel für alle Ansprüche bei der Trennung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18-Selektivität
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 11%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.