Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-HPLC-Säulen mit Selektivität
Product Code. 10345203 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
21,2 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
12 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
3 Stück
4 Stück
Product Code. 10345203
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 25002053030
Only null left
Add to basket
Add to basket
Verwenden Sie diese ultrareinen Säulen mit Endkappe auf Silikabasis, um eine außergewöhnliche Peakschärfe und Auflösung für HPLC- und LC/MS-Analysen mit generischen Gradienten zu erzielen
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-Säulen bei HPLC- und LC/MS-Anwendungen eine ausgezeichnete Peakform und Auflösung. Die auf hochreinem Silika basierten Säulen mit Endkappe weisen dank der Verwendung von generischen Gradienten mit C18-Selektivität ein deutlich verringertes Peaktailing auf. Dank ihrer ausgezeichneten Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit liefern die Hypersil GOLD Säulen zuverlässig qualitativ hochwertige Analysedaten.
Neuartige Bindung
  • Firmeneigene Derivatisierung und Endkappen
  • Selektivität C18 (USP L1)
pH-Stabilität
  • Zuverlässiges Leistungsverhalten bei hohem pH-Wert
  • Hervorragende Säulenstabilität bei niedrigem pH-Wert
Flexible Formate
  • Javeliv HTS-Säulen ermöglichen Hochdurchsatz-Screening
  • Semi-präparative Säulen mit Partikelgrößen von 12 µm erhältlich
Informationen zur Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 18130 psi (1250 bar)
Partikelgröße 1,9 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 175 Å
Menge Each
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18-Selektivität
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 11 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.