Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano-LC-Säulen sind für normale und umgekehrte Phasentrennungen geeignet.
- Ausgezeichnete Peak-Form
- Exzellente Empfindlichkeit
- Geringere Retention für schnellere Analysen
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 175 Å |
| Oberfläche | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L10 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.