Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10213663 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10213663
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 25805154630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Diese HPLC-Säulen eignen sich für normale und Umkehrphasentrennungen.
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano-LC-Säulen sind für normale und umgekehrte Phasentrennungen geeignet.
  • Ausgezeichnete Peak-Form
  • Exzellente Empfindlichkeit
  • Geringere Retention für schnellere Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 4 %
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Normal- und Umkehrphase
Typ Analysesäule
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.